Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säule
Artikelnummer. 17864195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
HT µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994
Produktlinie:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
μPAC Neo
µPAC Neo Plus
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Produktlinie Packungsgröße
17864195 5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 Stück
17887883 - μPAC Neo 1 Stück
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 Stück
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 Stück
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 Stück
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 Stück
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 Stück
31188853 50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188855 110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188854 HT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994 µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17864195 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. COLCAPHTNEOB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen. Unsere μPAC Neo-Säulen bieten eine höhere Auflösung als die vorherige Generation μvon PAC-Säulen, damit Sie mittels Chromatographie bei niedrigem Durchfluss die maximale Informationsmenge aus hochkomplexen Proben extrahieren können. Dank der Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Verschraubungen ist die Säuleninstallation einfach und zuverlässig.
Das μPAC Neo-Säulensortiment ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Proteomik-Experimenten, einschließlich schneller markierungsfreier Quantifizierung, umfassender Identifizierung und Einzelzellanalyse.
Leistung und Robustheit – μPAC Neo-Säulen arbeiten bei mäßigem Druck, was längere Flusswege ermöglicht und die Trennleistung und Empfindlichkeit erhöht. Der Betrieb bei niedrigeren Rückdrücken verlängert zudem die Lebensdauer der Säule.
Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule – Das einzigartige mikromaschinelle Herstellungsverfahren unserer μPAC Neo-Linie erzeugt Säulen, die praktisch identisch zueinander sind. Das erhöht die Reproduzierbarkeit von Injektion zu Injektion und von Säule zu Säule, was Ihren Ergebnissen während der gesamten Dauer einer Forschungsstudie ein höheres Maß an Zuverlässigkeit verleiht.
Optimale Flussweg-Anordnung – μPAC Neo-Säulen sind mit einer optimierten Flussweg-Anordnung konzipiert, was heterogene Flusswege überflüssig macht. Die Flussweg-Anordnung der Säulen minimiert die Dispersion im gesamten Trennvorgang, was zu schärferen und intensiveren chromatographischen Peaks führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Double nanoViper
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Flussrate 300 - 3000 nL/min
Zur Verwendung mit Grounding cable
Enthält 5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column
Länge (metrisch) 55 mm
Max. Druck 6526 psi (450 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 1,5 bis 7
Porengröße 100 to 300 Å
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase C18
Produktlinie µPAC Neo
Volumen (metrisch) 1.5 μL
Verpackungsmaterial Silikon-Chip
Säulentyp Rectangular Micro Pillar Array
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Stainless Steel
Verfahren Reversed Phase HPLC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bottom-up Proteomics
Bed Length 5.5 cm
Bed Width 1850 μm
Interpillar Distance 2 μm
Pillar Length 25 μm