Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säule
Artikelnummer. 30804774 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Produktlinie:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Produktlinie Packungsgröße
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 Stück
17887883 - - 1 Stück
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 Stück
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 Stück
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 Stück
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30804774 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. COLUPAC050NAN
Chromatographie - Monatliche Promotion
Verwenden Sie den Aktionscode 28106
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen. Unsere μPAC Neo-Säulen bieten eine höhere Auflösung als die vorherige Generation μvon PAC-Säulen, damit Sie mittels Chromatographie bei niedrigem Durchfluss die maximale Informationsmenge aus hochkomplexen Proben extrahieren können. Dank der Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Verschraubungen ist die Säuleninstallation einfach und zuverlässig.
Das μPAC Neo-Säulensortiment ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Proteomik-Experimenten, einschließlich schneller markierungsfreier Quantifizierung, umfassender Identifizierung und Einzelzellanalyse.
Performance and Robustness
- μPAC Neo Plus columns operate at moderate pressures, allowing for longer flow paths that increase separation performance and sensitivity. Operating at lower back pressures also extends column lifetime.
Column-to-Column Reproducibility
- The unique micromachining manufacturing of our μPAC Neo Plus column line produces columns that are virtually identical. This results in increased injection-to-injection and column-to-column reproducibility, providing you with greater confidence in your results throughout the duration of a research study.
Perfect Flow Path Order
- μPAC Neo Plus columns are designed with a perfect flow path order, eliminating heterogeNeo Plusus flow paths. The ordered flow path of the columns minimizes dispersion to the overall separation, resulting in sharper and more intense chromatographic peaks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Double nanoViper
Flussrate 100 to 750 nL/min
Zur Verwendung mit 10 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Enthält 50 cm µPAC Neo Plus column
Max. Druck 6526 psi (450 bar)
pH 1.5 to 7
Porengröße 100 to 300 Å
Temperatur 60°C
Stationäre Phase C18
Produktlinie µPAC Neo Plus
Volumen (metrisch) 1.5 µL
Verpackungsmaterial Silicon Chip
Säulentyp Cylindrical Micro Pillar Array
Endverkappt/mit Endgruppen Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bottom-up Proteomics
Bed Length 50 cm
Bed Width 180 µm
Interpillar Distance 1.25 µm
Pillar Diameter 2.5 µm
Pillar Length 16 µm
Produkttyp 50 cm μPAC Neo Plus column