Learn More
Thermo Scientific™ PACAP-assoziiertes Peptid (1-29), Ratte
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Rat |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PRP |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 3361.86 |
| Produkttyp | PACAP-Related Peptide (1-29), rat |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Asp-Val-Ala-His-Glu-Ile-Leu-Asn-Glu-Ala-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Asp-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Tyr-Leu-Gln-Ser-Met-Val-Ala |
Nur für Forschungszwecke