Learn More
Molecular Probes™ Pacific Orange™ and Pacific Blue™ Antibody Labeling Kits
Artikelnummer. 10165212
Change view
Click to view available options
Anregung/Emission:
405/551
410/455
Farbe:
Pacific Blue
Pacific Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anregung/Emission Farbe unitSize
10165212 405/551 Pacific Orange 1 Stück
10534453 410/455 Pacific Blue 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10165212
Marke: Molecular Probes™ P30014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Antibody Labeling Kits specifically bind small amounts of antibody with violet light-excitable Pacific Orange or Pacific Blue dyes. Conveniently label up to 100 μg of antibody per reaction, with 5 reactions per kit.
Pacific Orange and Pacific Blue antibody labeling kits enable attachment of a violet light-excitable fluorescent label on antibodies (up to 100 μg per reaction). Each kit contains enough dye for five reactions.
Ein Primärantikörper, der direkt mit dem Fluorophor markiert wurde, führt oft zu geringerer Hintergrundfluoreszenz und weniger unspezifischen Bindungen. Darüber hinaus können mehrere Primärantikörper mit dem gleichen Isotyp oder aus der gleichen Spezies problemlos im gleichen Experiment eingesetzt werden, sofern sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren gekennzeichnet wurden. Durch die gleichzeitige Verwendung von Pacific Blue und Pacific Orange Farbstoffen können Sie beide Farbstoffe mit derselben Wellenlänge erregen, während deren Emissionen differentiell unterschieden werden.
Kits für die Antikörperkennzeichnung von Pacific Orange und Pacific Blue ermöglichen die Kennzeichnung kleiner Mengen Antikörper mit einem violett lichterregbaren Farbstoff (bis zu 100 µg Antikörper pro Reaktion). Mit diesem Kit können auch geringe Mengen anderer Proteine (> 40 kDa) gekennzeichnet werden.
Merkmale dieser Antikörperkennzeichnungskits
• Pacific Blue Anregungsmaxima und Emissionsmaxima: 410/455 nm
• Pacific Orange Maxima für Anregung und Emission: 405/551 nm
• Gekennzeichnete Proteine sind in der Regel in 90 Minuten gebrauchsfertig (∼15 Minuten Einarbeitungszeit)
• Optimiert für die Kennzeichnung von Proteinen >im kleinen Maßstab 40 kDa
• Stabilisierende Proteine sollten vor der Kennzeichnung
• aus der Probe entfernt werden Gereinigte mit praktischen Zentrifugenfiltern
• Enthält detaillierte Anweisungen zur Bestimmung des Grads der Kennzeichnung (DOL)
Diese Kits enthalten alles, was Sie für die Durchführung von fünf separaten Kennzeichnungsreaktionen sowie für die Reinigung benötigen Die resultierenden Konjugate. Konjugate sind ideal für mehrere Anwendungen, einschließlich Durchflusszytometrie, fluoreszierender Mikroskopie, Immunhistochemie, Primärnachweisen, ELISAs, Immunozytochemie, indirekter Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und vieles mehr. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 5 Reaktionen
Ausreichend für 5 Reactions
Inhalt und Lagerung Das Pacific Orange™ Antikörperkennzeichnungskit wird mit 5 Fläschchen mit reaktivem Farbstoff, Natriumbicarbonat, Reinigungsharz, Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen geliefert.
Zwischen 2 und 8 °C lichtgeschützt lagern. Komponente A kann zwischen -20 und 8 °C gelagert werden.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Anregung/Emission 405/551
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Pacific Orange
Chemische Reaktivität Amin
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Marker oder Farbstoff Pacific Orange
Farbe Pacific Orange
Labeling Target Antikörper, Proteine
Markertyp Pacific Farbstoffe