Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, Packung
Artikelnummer. p-8000492
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
2500 ml
Menge:
60
72
90
132
135
180
216
Packungsgröße:
132 Stück
135 Stück
180 Stück
216 Stück
60 Stück
72 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
10596064 1500 ml 90 90 Stück
10716855 2000 ml 72 72 Stück
10756855 1000 ml 135 135 Stück
10003754 500 ml 216 216 Stück
10480235 1000 ml 132 132 Stück
10586054 500 ml 180 180 Stück
10526234 2500 ml 60 60 Stück
7 options
Artikelnummer. 10596064
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103595
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lösungen geht, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Verenigde Kunststof Bedrijven™ rechteckigen Kunststoffflaschen der Reihen U und M ermöglichen eine komfortable Handhabung und verfügen über einen großen Beschriftungsbereich.
  • HDPE-Flaschen
  • Lebensmittelqualität
  • Rechteckige Form
  • Komfortables, kundenfreundliches Design
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Schmaler und weiter Hals
Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 ml
Farbe Naturfarben
Abmessungen (L x B x H) 125 x 90.5 x 184 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur langfristigen Lagerung von Proben
Enthält Verschluss
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 75 mm
Max. Temperatur (metrisch) –50 bis 80 °C
Anzahl pro Packung 20/Packung
Verpackung Kryobox aus Karton
Menge 90
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Toleranz ±1 mm
Gewicht (metrisch) 75 g
Graduierungen Ja
Volumen bis Rand (metrisch) 1700 ml
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Viereckige Flaschen