Learn More
Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss
Artikelnummer. 30276787 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4500 mL
6500 mL
Länge (metrisch):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Breite (metrisch):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
30276787 140 mL 120 mm 80 mm 100 Stück
15524916 100 mL 130 mm 60 mm 100 Stück
15534916 80 mL 100 mm 70 mm 100 Stück
10198941 300 mL 150 mm 100 mm 100 Stück
10742001 400 mL 170 mm 120 mm 100 Stück
10441151 1000 mL 220 mm 160 mm 100 Stück
10451151 1500 mL 250 mm 180 mm 100 Stück
10765183 2500 mL 300 mm 200 mm 100 Stück
10550562 4500 mL 350 mm 250 mm 100 Stück
10061813 6500 mL 400 mm 300 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30276787 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 23480003
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Reißverschlussverschluss zum Aufbewahren, Sammeln, Schützen und Versenden. Buerkle™ Verpackungsbeutel mit Verschluss eignen sich für Proben, Muster und Verkaufsprodukte.
Taschen mit patentiertem Reißverschluss gewährleisten, dass der Inhalt staubfrei bleibt. Die Folie ist wasserdicht und weist eine gute Reißfestigkeit auf.
  • LDPE, kristallklar
  • 0,05 mm starker Film
  • Zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Reißverschluss
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Lagern, Sammeln, Schützen und Versenden von Proben, Mustern und Verkaufsprodukten sowie von Lebensmitteln
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Menge 100/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 0,002 in.
Abmessungen (L x B) 120 x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,15 in.
Produkttyp Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss
Kapazität (angloamerikanisch) 4,73 oz.
Kapazität (metrisch) 140 mL
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 80 mm
Dicke (metrisch) 0,050 mm