Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Artikelnummer. 12308039
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
380 mm
450 mm
Packungsgröße:
3 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
12308039 300 mm 3 Stück
12318039 380 mm 3 Stück
12328039 450 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12308039 Lieferant Bryson Packaging™ Lieferanten-Nr. SEL350040Y
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zum Verschließen von Laborbehältern wie Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen usw. Bryson Packaging™ Frischhaltefolienrollen werden in vorperforierten Bögen geliefert, die sich leicht abreißen lassen.
  • Hergestellt aus extrudierter PVC-Folie, 50 μµm dick
  • Geeignet für den Einsatz in Gefriergeräten
  • Beidseitige Dehnung
  • Staphylokokken-resistent
  • Hitzezerstörung bei 125 °C
Spezifikation
Anwendungen Geeignet für die Versiegelung von Laborbehältern – Kolben, Becher, Flaschen, Röhrchen und für die Verwendung in Tiefkühlgeräten
Beschreibung Adhäsionsfolienrolle
Produkttyp Film
Breite (metrisch) 300 mm
Material PVC
Dicke 50 μm