Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
380 mm
450 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus extrudierter PVC-Folie, 50 μm dick
- Geeignet für den Einsatz in Gefriergeräten
- Beidseitige Dehnung
- Staphylokokken-sicher
- Hitzezerstörung bei 125 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Suitable for Sealing Laboratory Containers - Flasks, Beakers, Bottles, Tubes and for Use in Deep Freeze |
| Beschreibung | Cling Film Roll |
| Produkttyp | Film |
| Breite (metrisch) | 380 mm |
| Material | PVC |
| Dicke | 50 μm |