Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE packed column for Agilent
Artikelnummer. 12984071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12984071 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12984071 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 09223401
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent und Thermo Scientific Geräten<
Spezifikation
Menge Je 1
Länge (metrisch) 92 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Technologiemodelle 5880, 5890, 6890