Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, +99 %
Artikelnummer. p-178135 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10516261
Marke: Thermo Scientific Chemicals 328420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Paclitaxel, auch bekannt als Taxol (CAS-Nr. 33069-62-4) ist ein Chemotherapeutikum, das durch die Stabilisierung von Mikrotubuli und die Unterbrechung der Zellzyklusentwicklung wirkt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Paclitaxel ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die ursprünglich vom Baum T. brevifolia isoliert wurde.
Paclitaxel bindet Tubulin und stabilisiert die Bildung von Mikrotubuli, was eine Zerlegung verhindert.
Paclitaxel wird als Medikament eingesetzt, um Zellen am mitotischen Kontrollpunkt zu stoppen, das Fortschreiten des Zellzyklus zu blockieren und so den Tod von Krebszellen herbeizuführen.
Anwendungen
Paclitaxel kann in präklinischen Laboruntersuchungen zu Krankheiten wie Krebs, Herzerkrankungen, entzündlichen Erkrankungen und Leberfibrose eingesetzt werden
Paclitaxel ist in der Zellbiologie als Hilfsmittel zur Untersuchung der Bedingungen für das Stoppen von Zellen am mitotischen Kontrollpunkz und nachgeschalteter Signalkaskaden einsetzbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33069-62-4
Summenformel C47H51NO14
Molekulargewicht (g/mol) 853.92
MDL-Nummer MFCD00869953
InChI-Schlüssel RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC-Name (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(Acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-ylbenzoat
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paclitaxel
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 213.0°C to 216.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Menge 1 mg
Merck Index 15, 7081
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in methanol,dmso,acetonitrile
Formelmasse 853.9
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paclitaxel
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.