Learn More
Paclitaxel, Mikromol™
Artikelnummer. 18021810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18021810 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18021810 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1489.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Paclitaxel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paclitaxel
CAS 33069-62-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Paclitaxel
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C47 H51 N O14
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Paclitaxel, 5beta,20-Epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2alpha,4,10beta,13alpha-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Taxol, Docetaxel Anhydrous Impurity F, Docetaxel Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C
IUPAC-Name 5β ,20-Epoxy-1,7β -Dihydroxy-9-oxotax-11-en-2α ,4,10β ,13α -Tetrayl-4,10-diacetat-2-benzoat 13-[(2R,3S)-3-(Benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
Molekulargewicht (g/mol) 853.91
Menge 100 mg
Formelmasse 853,331 g/mol