Learn More
Tocris Bioscience™ PACMA 31
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
PACMA 31 is an irreversible protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor; inhibits growth of ovarian cancer cells. Suppresses tumor growth in a mouse xenograph model of human ovarian cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Produkttyp | PACMA 31 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 430.47 |
| Hemmstoffe | PACMA 31 |
Nur für Forschungszwecke