missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ PACMA 31

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
PACMA 31 is an irreversible protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor; inhibits growth of ovarian cancer cells. Suppresses tumor growth in a mouse xenograph model of human ovarian cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | PACMA 31 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 430.47 |
| Hemmstoffe | PACMA 31 |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur