Learn More
Thermo Scientific™ Padded Armrest 316L SS
Artikelnummer. 15933120 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laboratory Enclosure
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15933120 Laboratory Enclosure 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15933120 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50156438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 €
    458.00 € / 2 Stück
    Sparen 26.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for Herasafe 2025 and 2030i BSC
Padded armrest 316L SS for Herasafe 2025 and 2030i BSC
Padded armrest 316L SS for Herasafe 2025 and 2030i BSC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboratory Enclosure
Menge 2 Pk.