missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Paddle

Artikelnummer. p-200110003
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
80 x 24 x 4 mm
80 x 25 x 5 mm
110 x 25 x 5 mm
140 x 25 x 5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10769254 80 x 24 x 4 mm 1 Stück
10094273 80 x 25 x 5 mm 1 Stück
10790075 110 x 25 x 5 mm 1 Stück
13437679 140 x 25 x 5 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10769254

Marke: BOLA C44608

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Paddle for stainless steel shafts jacketed with PTFE, glass shafts or metal shafts

  • These solid stirrer blades are made of PTFE and have a set of clamp screws made of a PTFE/PEEK compound.
  • The blades can be fixed tightly on BOLA Stirrer Shafts by means of the clamp screws.
  • A spanner wrench is included for easy assembly.

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Abmessungen (L x B x H) 80 x 24 x 4 mm
Beschichtung PTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.