Learn More
Eppendorf™ Vorhängeschloss-Adapterkit, für CryoCube™ F570 Serie
Artikelnummer. 15733165
Artikelnummer. 15733165 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. F651570003
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorhängeschloss-Adaptersatz, für CryoCube™ F570-Serie – Ermöglicht das Hinzufügen eines vom Benutzer bereitgestellten Vorhängeschlosses zum äußeren Griff des Gefriergeräts für zusätzliche Sicherheit – Nur für aufrecht stehende Modelle verfügbar – Erhältlich für Innova™, Premium, CryoCube™ F570-Serie, HEF und G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tiefkühlgeräte