Learn More
Padsevonil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16473006 25 mg 25 Milligramm
16435186 100 mg -
16430587 50 mg -
16426977 5 mg 5 Milligramm
16414258 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473006 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.
Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Padsevonil
CAS 1294000-61-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H14ClF5N4O2S
Menge 25 mg
Synonym UCB-0942
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (231.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@H](CC(F)(F)Cl)C1)CC(N(N=C(COC)S2)C2=N3)=C3C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 432.8
Formelmasse 432.8
Reinheit (%) 97.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation