Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Broad Range
Artikelnummer. 17116108 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17116108 8 x 250 μL 4 Stück
11892124 2 x 250 μl 2 Stück
15563197 8 x 250 μL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17116108 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26630X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 €
    275.65 € / 4 Stück
    Sparen 56.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine Mischung aus 11 Proteinen (5 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blotting.
Die Thermo Scientific™ PageRuler ungefärbte Breitspektrum-Poteinleiter ist eine Mischung aus 11 Proteinen (5 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards in der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und zum Western Blotting.
Die Protein-MW-Marker trennen sich bei der Analyse durch SDS-PAGE in klar erkennbare scharfe Banden von 5 bis 250 kDa auf und werden mit Coomassie-Farbstoff oder Silber gefärbt. Die 100, 50 und 20 kDa-Banden sind von höherer Intensität und dienen als Referenzbanden. Proteine können auf Western Blots durch Färben mit Ponceau S, Coomassie-Blau oder anderen Proteinfärbungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus enthalten die Leiterproteine (außer dem 5 kDa-Peptid) eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz und können auf Western Blots mit Strep-Tactin™ Konjugaten nachgewiesen werden. Die PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels vor dem Gebrauch.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – elf Proteine im Bereich von 5 bis 250 kDa
  • Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
  • Scharfe Banden – ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
  • Referenzbänder – die 100, 50 und 20 kDa-Banden sind für eine einfache Orientierung intensiver
  • Getaggt – jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: acht 250 μL-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Number of Markers 11
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 5 bis 250 kDa
Molekulargewicht 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
Menge 8 x 250 μL
Produktlinie PageRuler
Produkttyp Proteinleiter
Stain Type Ungefärbt
System Type SDS-PAGE