Beschreibung
Thermo Scientific™ ungefärbter Protein-Molekulargewicht-Marker ist eine Mischung aus sieben nativen Proteinen (14,4 kDa bis 116 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Besondere Merkmale:
Größenbereich – 14 Proteine, die 10 bis 200 kDa umfassen
Gebrauchsfertig – wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
Scharfe Banden – ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
Referenzbande – 50 kDa-Bande hat eine höhere Intensität und erleichtert die Orientierung
Getaggt – jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine (je 0,02 bis 0,05 mg/ml) in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: acht 250 μL-Fläschchen, Proteine zu je 0,02 bis 0,05 mg/ml Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern |
| Number of Markers | 14 |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 10 bis 200 kDa |
| Molekulargewicht | 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa |
| Menge | 8 x 250 μL |
| Produktlinie | PageRuler |
| Produkttyp | Proteinleiter |
| Stain Type | Ungefärbt |
| System Type | SDS-PAGE |