Learn More
PAH-Standardlösung mit dreizehn Komponenten, je 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 13 Komponenten PAH Standardlösung |
| Verpackung | Ampulle |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acenapthylen (CAS:208-96-8), Anthracen (CAS:120-12-7), Benzo(a)anthracen (CAS:56-55-3), Benzo(j)fluoranthen (CAS:205-82-3), Benzo(k)fluoranthen (CAS:207-08-9), Benzo (g,h,i)perylen (CAS:191-24-2), Benzo(a)pyren (CAS:50-32-8), Chrysen (CAS:218-01-9), Dibenzo(a,h)anthracen (CAS:53-70-3), Fluoren (CAS:86-73-7), Indeno(1,2,3-c,d)pyren (CAS:193-39-5), Phenanthren (CAS:85-01-8), Pyren (CAS:129-00-0) |
| Konzentration | 500 μg/mL |
| UN-Nummer | 1294 |
| Typ | Standardlösung für organische Mehrkomponenten |
| Element | Acenapthylen, Anthracen, Benzo(a)anthracen, Benzo(j)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo (g,h,i)perylen, Benzo(a)pyren, Chrysen, Dibenzo(a,h)anthracen, Fluoren, Indeno(1,2,3-c,d)pyren, Phenanthren, Pyren |
| Solvent or Matrix | Toluol |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution 13 Components in toluene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.