Learn More
Invitrogen™ Mouse PAI-1 (SERPINE1) ELISA Kit
Artikelnummer. 17115779
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17115779 5 x 96 Tests 1 Stück
15405333 96 Tests 1 Set
18567784 5 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115779
Marke: Invitrogen™ EMSERPINE1X5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Mouse PAI-1 (SERPINE1) ELISA quantitates Ms PAI-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms PAI-1. Principle of the method The Mouse PAI-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
PAI1 (Plasminogen-Aktivator-Inhibitor1) gehört zur Superfamilie der Serinprotease-Inhibitoren und ist der Hauptinhibitor von Gewebetypen und Urokinase-Plasminogenaktivatoren (tPA und uPA). Thrombozyten sind die Hauptquelle der zirkulierenden PAI11, werden aber von vielen Gewebe- und Zelltypen synthetisiert und sezerniert, darunter Fibroblasten, glatte Muskelzellen, Endothelzellen, Hepatozyten und entzündliche Zellen. Die Expression von PAI11 kann auf transkriptioneller Ebene durch viele Faktoren reguliert werden, darunter Wachstumsfaktoren, Zytokine, Hormone, entzündliche Faktoren, Glukose- oder Lipidmetaboliten, vaskuläre tonregulierende Faktoren, Chemikalien und andere Umwelt- oder physikalische Faktoren. PAI1 ist in verschiedenen Krankheitszuständen mit erhöhten Konzentrationen vorhanden und wurde mit einem erhöhten Auftreten von Thrombosen bei Adipositas, Thrombophilie und dem metabolischen Syndrom in Verbindung gebracht. Defekte mit PAI-1 sind durch abnormale Blutungen gekennzeichnet. PAI1 vermittelt die Hemmung der Fibrinolyse durch Hemmung der Aktivität des Plasminogenaktivators und kann das neuronale Überleben fördern. Andere Defekte in PAI1 sind die Ursache für Plasminogenaktivator-Inhibitor1mangel (PAI-1Mangel). Alternativ wurden gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen von PAI1 codieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P22777
Assay-Bereich 81,92 pg/mL bis 20000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 80 pg/mL
Kalibrierbereich 80 pg/mL bis 20000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines und humanes PAI-1.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 18787
Gensymbol Serpine1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, SAV-HRP, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Waschpuffer, Stopplösung
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym PAI-1, PAI1, Planh1
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min