missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The PAK6 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_112211. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens PAK6, mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Protein Kinase, Signal Transduction |
| Protein State | Native |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?