missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PAK6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535273
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535273 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535273

Marke: Invitrogen™ PA5148825

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

PAK6 is a serine/threonine kinase expressed in the testis and prostate. It associates with both the estrogen and androgen receptors. The p21-activated kinases (PAKs) are serine-threonine kinases that bind to the active forms of Cdc42 and Rac. They are divided into two groups, the first of which include PAK1, 2 and 3, and can be activated by Cdc42/Rac binding. Group 1 PAKs contain an autoinhibitory domain whose activity is regulated by Cdc42/Rac binding. The group 1 PAKs are known to be involved in cellular processes such as gene transcription, apoptosis, and cell morphology and motility. Much less is known about the second group, which includes PAK4, 5 and 6. These proteins are not activated by Cdc42/Rac binding. Later experiments have shown it to be activated by MAP kinase kinase 6 and p38 MAP kinase, suggesting that PAK6 may play a role in the cellular response to stress-related signals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PAK6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Pak6
Gen-Zugriffsnummer Q3ULB5, Q9NQU5
Gen-Alias 4732456M09; p21 (CDKN1A)-activated kinase 6; p21 (RAC1) activated kinase 6; p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6; p21(CDKN1A)-activated kinase 6; p21-activated kinase 6; PAK5; PAK-5; PAK6; PAK-6; Serine/threonine-protein kinase PAK 6
Gensymbole Pak6
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human PAK6, Met1-Arg137.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 214230, 296078, 56924
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.