missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAK7 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-200050233 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18055275 20 μL 20 Mikroliter
18015165 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18055275 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 278471AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The PAK7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PAK7. This antibody recognizes human, mouse , rat antigen. The PAK7 antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen PAK7
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Konzentration 750 μg/mL
Gensymbole KIAA1264, p21 activated kinase 5, p21 activated kinase 7, PAK 5, PAK 7, PAK5, PAK7
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57144
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.