Learn More
Atago™ REFRAKTOMETER PAL 102S
Marke: Atago™ 4502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Tragbares digitales Taschen-Schneidölmessgerät | |
Gehäuse PAL-102S | |
±0,2 Schneidöl/±1 °C Temperatur | |
3 s | |
Gehäuse IP65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
55 mm | |
10°bis 75 °C | |
2x AAA-Batterien |
0,0 bis 70,0 Schneidöl | |
0,3 ml | |
0,1 Schneidöl/0,1 °C Temperatur | |
Die Messung der prozentualen Verdünnung und die Kontrolle der prozentualen Konzentration von Hydrauliköl und Reinigungsflüssigkeit | |
100 g | |
109 mm | |
31 mm | |
10°bis 40 °C |