Learn More
Atago™ REFRAKTOMETER SOJAMILCH
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Taschenrefraktometer für Sojamilch |
| Scale Range | 0 bis 20 Sojamilch |
| Modell | Gehäuse PAL-27S |
| Genauigkeit | ±0,2 % Sojamilch/±1 °C Temperatur |
| Auflösung | 0,1 % Auflösung/0,1 °C Temperatur |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Gewicht (metrisch) | 100 g |
| Abmessungen (L x B x H) | 31 x 55 x 109 mm |
| Höhe (metrisch) | 109 mm |
| Länge (metrisch) | 55 mm |
| Mehr anzeigen |