Learn More
Atago™ REFRAKTOMETER POCKET 0-45% ETHANOL ETHANOL
Marke: Atago™ 4434
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Tragbares digitales Taschen-Ethyl-Alkoholmessgerät | |
Gehäuse PAL-34S | |
0,5 % Ethylalkohol/0,1 °C Temperatur | |
Gehäuse IP65 | |
31 x 55 x 109 mm | |
55 mm | |
10°bis 35 °C | |
0,1 °C |
0 bis 45 % (g/100 g) Ethylalkohol | |
±1 % Ethylalkohol/±1 °C Temperatur | |
3 s | |
100 g | |
109 mm | |
31 mm | |
10°bis 35 °C | |
2x AAA-Batterien |