Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Artikelnummer. 12997506
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12997506 100 μl 1 Stück
12937506 10 μl 1 Stück
16622602 25 μl 1 Stück
12917516 250 μl 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12997506
Marke: SGE™ 005700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche bis zu 150 °C
  • Erhöhte Laufruhe
  • Speziell entwickelt für die PAL-
  • 22-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,72 mm
  • 23-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,63 mm
  • 26-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,47 mm
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit; ± % (abgegebene Menge) (± % für 0,5 μl-Spritzen)
  • Konisch geformt (auch als Point AS für Autosampler bezeichnet), sind für die Anforderungen an Mehrfachinjektionen ausgelegt und verbessern bei Verwendung mit einem Autosampler die Lebensdauer des Septums
  • Ein gegebenenfalls vorhandener gasdichter Kolben besteht aus PTFE
Spezifikation
Beschreibung Gasdicht
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 100F-CTC-GT-5/0.47C
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Anschlusstyp Befestigt