Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche bis zu 150 °C
- Erhöhte Laufruhe
- Speziell entwickelt für die PAL-
- 22-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,72 mm
- 23-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,63 mm
- 26-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,47 mm
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit; ± % (abgegebene Menge) (± % für 0,5 μl-Spritzen)
- Konisch geformt (auch als Point AS für Autosampler bezeichnet), sind für die Anforderungen an Mehrfachinjektionen ausgelegt und verbessern bei Verwendung mit einem Autosampler die Lebensdauer des Septums
- Ein gegebenenfalls vorhandener gasdichter Kolben besteht aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gasdicht |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,004 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,11 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Mehr anzeigen |