Learn More
SGE™ PAL gasdichte Headspace-Autosamplerspritzen mit fester 56 mm-Nadel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
2.5 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0,63 mm
0.63 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
Betrieb bei höchsten Temperaturen.SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
- Mit Diamond Spritzentechnologie
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Erhöhte Laufruhe
- Speziell für PAL
- Bessere Genauigkeit durch geringere Verschleppung, und kein Risiko einer Kontamination durch Klebstoff
- Einsatzfähig bis zu 150 °C und verfügen über eine bestromte Kolbenspitze, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Specifications
Specifications
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H |
| Volumen (metrisch) | 2.5 ml |
| Art der Kanülenspitze | Seitliche Öffnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
| Anschlusstyp | Befestigt |