Learn More
PAL International™ PAL TX Oberflächendesinfektionsmittel PLUS Wischtucheimer
Description
- Diese festen, stoffähnlichen Wischtücher bieten dasselbe, äußerst effektive, lebensmittelsichere Desinfektionsmittel auf einem Hochleistungsmaterial
- PAL TX Surface Desinfektionstücher sind lebensmittelsicher und töten nachweislich die meisten Mikroorganismen wie Bakterien, Hefeviren
- PAL TX Desinfektionstücher reinigen und desinfizieren ohne Quats, PHMB oder Alkohol
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B) | 195 x 235 mm |
| Enthält | 8 l-Becher mit 500 PLUS Wischtüchern |
Safety and Handling
Product Identifier
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl