Learn More
Buerkle™ Spachtel Edelstahl
Artikelnummer. 16349551 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 21 mm
250 x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16349551
Marke: Buerkle™ 53860012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Spachtel Edelstahl eignet sich, ähnlich einer Palette oder eines Apothekerspatels, für das Auftragen, Verteilen oder Glattstreichen viskoser Medien, z.B. Pasten oder Cremes. Der Laborspachtel eignet sich für den Einsatz im chemischen und pharmazeutischen Bereich.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Aus einem Stück gefertigt
  • Ohne Kanten und Rillen, das erleichtert die Reinigung und verhindert ein Ablagern von Produktresten oder Reinigungsmitteln
  • Sehr stabil, der stabile Griff liegt angenehm in der Hand
  • Für das Auftragen, Verteilen oder Glattstreichen viskoser Medien, z.B. Pasten oder Cremes
  • Mit langer, schmaler, hochglanzpolierter Klinge, die ein präzises Arbeiten ermöglicht
  • Für den Einsatz im chemischen und pharmazeutischen Bereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1
Beschreibung Spatel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Silber
Zertifizierung/Konformität Material Zertifikat
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Grifffarbe Silber
Länge (angloamerikanisch) 9.84 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.98 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Klingenmaterial Edelstahl (1,4301)
Abmessungen (L x B) 250 x 25 mm
Griffmaterial Edelstahl (1,4301)
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 250 mm