Learn More
R&D Systems™ Paliperidone
Artikelnummer. 18772524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18772524 10 mg 10 Milligramm
18712684 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18772524 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4493/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Atypical antipsychotic; 5-HT2A and D2 antagonist
Atypical antipsychotic; metabolite of risperidone (Cat. No. 2865). Exhibits high affinity for 5-HT2A receptors (Ki = 0.4 nM for cloned human 5-HT2A receptors). Also displays nanomolar affinity for human D2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144598-75-4
Summenformel C23H27FN4O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paliperidone
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 426.48
Reinheit >98%
Molekulargewicht 426.492