Learn More
Paliperidon (9-Hydroxyrisperidon), Mikromol™
Beschreibung
Paliperidon (9-Hydroxyrisperidon)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Hydroxyrisperidone |
| CAS | 144598-75-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 9-Hydroxyrisperidone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C23 H27 F N4 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (9RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1 |
| IUPAC-Name | 3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethyl]-9-Hydroxy-2-Methyl-6,7,8,9-Tetrahydropyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-on |
| Mehr anzeigen |