Learn More
Paliperidonpalmitat, TRC
Artikelnummer. 30011018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011018 10 mg 10 Milligramm
30006787 1 g 1 Gramm
30003610 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30011018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP14102010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199739-10-1
Summenformel C39 H57 F N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 664.89
Synonym Hexadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 9-Hydroxyrisperidone palmitate, Invega Sustenna, Paliperidone palmitate, RO 92670, Hexadecanoic acid 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, [2-Methyl-4-oxo-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate
IUPAC-Name [3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]ethyl]-2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-Tetrahydropyrido[1,2-a]Pyrimidin-9-yl] Hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paliperidone Palmitate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
Formelmasse 664.4364