missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Palivizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30284408
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284408 100 μg 100 Mikrogramm
30283576 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284408

Marke: Invitrogen™ MA560177

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Palivizumab with trade name Synagis, is an FDA-approved drug for the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) infections. It is a recombinant humanized IgG1 kappa isotype monoclonal antibody. Palivizumab binds the RSV envelope fusion protein (RSV F) on the surface of the virus and blocking a critical step in the membrane fusion process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Palivizumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 7.53 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias MEDI-493; Synagis
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.