missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladin Antibody (1E6), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18286582 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18286582 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18286582

Marke: Novus Biologicals NBP125959PECY7

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Palladin Monoclonal specifically detects Palladin in Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Palladin
Anwendungen Flow Cytometry, KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon 1000000
Konjugat PE-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry, KnockDown Validated
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CGI151, CGI-151, FLJ22190, FLJ38193, KIAA0992FLJ39139, MYN, myoneurin, palladin, palladin, cytoskeletal associated protein, PNCA1, Sarcoma antigen NY-SAR-77, SIH002FLJ61376
Gensymbole PALLD
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Endogenous Palladin immunoprecipitated from chicken embryo fibroblasts.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23022.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.