Learn More
Palladium, 0.12 %, Ruthenium, 0.12 %; auf 3 mm-Aluminiumoxidtabletten
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Reduktion von Stickoxiden auf N2 mit H2 in Gegenwart von CO und CO2
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| Menge | 10 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.12%, Ruthenium, 0.12%; on 3mm alumin.a tablets |