Learn More
Palladium, 0.5 % auf 2 bis 4 mm Aluminiumoxidkugeln, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| Namenshinweis | 0.5% on 2 to 4mm alumina spheres |
| Physikalische Form | Sphärisch, Pulver |
| Menge | 25 g |