Learn More
Palladium, 0.5 % auf 3.18 mm (0.125 Zoll)-Aluminiumoxid-Pellets, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| Namenshinweis | 0.5% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.), Unreduced |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |