Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, A503023-5, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| Namenshinweis | 5% on activated carbon paste, A503023-5 |
| Farbe | Schwarz |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Geruch | Odorless |