Learn More
Palladium, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Partikelgrösse -20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462855 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10462855
Marke: Thermo Scientific Acros 193690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Schwarz bis grau
Schmelzpunkt 1555.0°C
Siedepunkt 2970.0°C
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Form Pulver
Strukturformel Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.4
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis