Learn More
Palladium auf Aluminiumoxid, 5 % Pd, Pulver, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-42599 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10471101 10 g Glasflasche 10 Gramm
10389200 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10471101
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 293030100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Specifications
Chemischer Name oder Material Palladium on alumina
Farbe Schwarz oder grau bis silberfarben
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Strukturformel Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 4.0 to 6.0% (Pd)