Learn More
Palladium auf Bariumsulfat, 5 % Pd, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10165660
Marke: Thermo Scientific Acros 317530100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium on barium sulfate
Farbe Schwarz bis braun oder grau
Namenshinweis 5% Pd
CAS 5-3-7440
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Summenformel Pd
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC-Name Palladium
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 4.0 to 6.0% (Pd)