Learn More
Palladiumchlorid(II), reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10509010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10509010 1 g 1 Gramm
10487450 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10509010 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/0120/43
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 678°C
Farbe Braunrot
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 g
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Formelmasse 177.31g/mol
Verpackung Fläschchen