Learn More
Palladium(II)-iodid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 29 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058707
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324738 2 g 2 Gramm
11334738 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11324738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043084.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-38-7
Summenformel I2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 360.23
MDL-Nummer MFCD00011171
InChI-Schlüssel HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) iodide
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in H2O and organic solvents. Insoluble in diluted nitric acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hydriodic acid and hot concentrated nitric acid. Soluble in ammonia and methyl acetate.
Formelmasse 360.23
Reinheit (%) 99.998%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 29% min
Dichte 6.003 g/mL