Learn More
Palladium(II)-Nitrat, Lösung, Pd12-16 % w/w (Kont. Pd)
Artikelnummer. 11400421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400421 1 g 1 Gramm
11480411 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400421 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041647.NH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-05-3
Summenformel N2O6Pd
Molekulargewicht (g/mol) 230.43
MDL-Nummer MFCD00011169
InChI-Schlüssel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-Name Palladium(2+);Dinitrat
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) nitrate
Farbe Braun bis Orange
Namenshinweis Solution
UN-Nummer UN3264
Konzentration Pd 12 to 16% w/w (cont. Pd)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,nitric acid.
Formelmasse 230.43
Menge 1 g
Physikalische Form Flüssig