Learn More
Palladium(II)-nitrat, Lösung, Pd 4-5 Gew.-% (kont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416985 5 g 5 Gramm
15426985 1 g 1 Gramm
15432327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15416985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045512.NB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10102-05-3 | Molecular Formula: N2O6Pd | Molecular Weight: 230.43 g/mol
Palladium(II)-nitrat-Dihydrat wird als Reagenz zur Dotierung von Aktivkohle für die Katalyse verwendet. Es dient als Katalysator für die Hydrierung von 1-Heptin und Naphthalin. Es dient als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Platin-Palladium-Kohlenstoff-Legierungs-Nanokatalysatoren für die methanoltolerante Sauerstoffreduktionsreaktion in Brennstoffzellen und für die Synthese von Kupfer-Palladium-Legierungsdünnschichten. Des Weiteren wird es bei der Synthese von Diphenylsulfid-modifizierten Palladium-Titandioxid-Katalysatoren für die Acetylenhydrierung verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-05-3
Summenformel N2O6Pd
Molekulargewicht (g/mol) 230.43
MDL-Nummer MFCD00011169
InChI-Schlüssel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-Name Palladium(2+);Dinitrat
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) nitrate solution
Farbe Braun bis Orange
Konzentration Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd)
Strukturformel Pd(NO3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and dilute nitric acid.
Formelmasse 230.43
RUO– Nur für Forschungszwecke