Learn More
Palladium(II)-Trimethylacetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442747 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15442747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046685.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) trimethylacetate
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
CAS 106224-36-6
Farbe Orange
Physikalische Form Fest
Menge 1 g
Summenformel C10H18O4Pd
Strukturformel [(CH3)3CCO2]2Pd
MDL-Nummer MFCD16038138
Synonym palladium pivalate, palladium ii pivalate, palladium ii trimethylacetate, acmc-20ajzo, palladium 11 pivalate, palladium 2+ dipivalate, dipivalic acid palladium ii salt, palladium 2+ ion dipivalate, palladium 2+ bis 2,2-dimethylpropanoate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,methanol,chloroform,tetrahydrofuran and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C)(C)C(=O)[O-].CC(C)(C)C(=O)[O-].[Pd+2]
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanoat; Palladium(2+)
Molekulargewicht (g/mol) 308.67
PubChem CID 24905427
Formelmasse 308.67