Learn More
Palladium auf Kohlenstoff (Markierungsgrad: 10 Gew.-% Beladung, Matrixkohlenstoff, trockener Träger), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| CAS | 7440-05-3 |
| Summenformel | Pd |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211 |
| InChI-Formel | InChI=1S/Pd |
| SMILES | [Pd] |
| IUPAC-Name | Palladium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.42 |
| Formelmasse | 105.9035 |